Merck
跳轉至
42002
磺基-N-琥珀酰亚胺基-4-马来酰亚胺丁酸酯 钠盐
~90%
同義詞:
4-马来酰亚胺基丁酸磺基-N-琥珀酰亚胺酯 钠盐, N-(γ-马来酰亚胺基丁酰氧基)磺基琥珀酰亚胺 钠盐, 磺基-GMBS
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C12H11N2NaO9S
CAS 編號:
分子量::
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
Other Notes
胺与硫醇交联的试剂
圖示
Exclamation mark
警示詞
Warning
危險代碼
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶向器官
Respiratory system
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
PPE(個人防護裝備)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.