Key Documents
31630
Sigma-Aldrich
3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮
purum, ≥97.0% (GC)
同義詞:
四方酸二乙酯, 方酸二乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)2C4(=O)2
CAS號碼:
分子量::
170.16
Beilstein:
640626
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
n20/D 1.509
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
合成取代和稠合对苯醌和环戊烯二酮的结构单元
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S. Iyer et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2759-2759 (1987)
S.T. Perri et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 1897-1897 (1990)
M.W. Reed et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4166-4166 (1988)
L.D. Foland et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 975-975 (1989)