solid
標籤範圍
1-10 mCi per mmol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[14C](=O)O[Na]
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
screw cap bottle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3