產品線
BioReagent
化驗
≥95.0% (HPCE)
形狀
powder
製造商/商標名
ATTO-TEC GmbH
螢光
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C37H53N5O7S/c1-5-48-34(45)26-19-24-18-25-23(2)21-37(3,4)42(28(25)20-29(24)49-35(26)46)17-11-14-32(44)39-16-10-6-9-15-38-31(43)13-8-7-12-30-33-27(22-50-30)40-36(47)41-33/h18-20,23,27,30,33H,5-17,21-22H2,1-4H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,40,41,47)
InChI 密鑰
LPVYZZMUDCZDQO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Atto 染料是一系列能滿足現代螢光技術關鍵需求的螢光染料。
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.