重要文件
19056
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
同義詞:
α-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11NO
CAS號碼:
分子量::
197.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95.0% (HPLC)
螢光
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES 字串
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
InChI 密鑰
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Teresa F Reyes et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 119, 104817-104817 (2020-11-11)
The production of soy leghemoglobin C2 (LegH) by Pichia pastoris (syn. K. phaffii) was developed by Impossible Foods to serve as a sustainable source of flavor and aroma in plant-based meats. The potential allergenicity and toxicity of a LegH from