產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
powder
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.3%
損耗
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
有用的pH值範圍
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES 字串
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI 密鑰
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2