文件
14782
Sigma-Aldrich
L-Fuculose 1-phosphate lithium salt
≥97% (TLC)
同義詞:
6-Deoxytagatose 1-phosphate lithium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13O8P · xLi+
CAS號碼:
分子量::
244.14 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C6H13O8P/c1-3(7)5(9)6(10)4(8)2-14-15(11,12)13/h3,5-7,9-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/p-2/t3-,5+,6-/m0/s1
InChI 密鑰
KNYGWWDTPGSEPD-LFRDXLMFSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3