重要文件
11451
Sigma-Aldrich
N-(7-硝基苯并呋喃-4-基)二羟鬼笔毒肽
suitable for fluorescence
同義詞:
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)phallacidin, NBD phallacidin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H57N13O15S
CAS號碼:
分子量::
1052.08
分類程式碼代碼:
12171500
螢光
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
重構
Reconstitution in 1.5 mL methanol will yield a ~6.6 μM stock solution. This stock solution is sufficient for 300 applications (dying of formaldehyde-fixed cells).
其他說明
Probe for actin: In situ localization of actin filaments; staining of F-actin
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T. Lee et al.
Acta Histochemica Et Cytochemica, 26, 245-245 (1993)
M.V. Parthasarathy
Plant Molecular Biology, 5, 251-251 (1987)