產品線
BioReagent
化驗
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
螢光
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1)
λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
聚糖在蛋白質結構和疾病中扮演關鍵的角色;在細胞表面上的表徵就是 glycome。