等級
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽壓力
1 mmHg ( 136.5 °C)
化驗
≥99.0% (precipitation titration)
形狀
powder or crystals
燃燒殘留物(還原後)
≤0.02%
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3