等級
for inorganic trace analysis
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH值
3.8-4.4
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble(lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES 字串
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
磷酸二氢铵 (APM) 是一种无机盐,广泛应用于化肥、发酵粉和酵母生产中。也用作控制溶液 pH 值的缓蚀剂。 将磷酸与无水氨反应,保持 pH 值在 5.8 以下,可制备 APM。已经研究了将其添加到含有未烧制和烧制的非法页岩的高碳酸盐中时某些物理特性的变化。
應用
用于第一个混合价态磷酸铁铵 NH4Fe2(PO4)2 的合成。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Analysis of Antiretrovirals Used in Combination HIV Therapy.
The Reporter, 18, 3-4 (2005)
Effect of medium components and metabolic inhibitors on β-galactosidase production and secretion by Penicillium notatum 1.
Journal of Basic Microbiology, 36(1), 27-32 (1996)
Development of an inhibitor screening platform via mass spectrometry.
Journal of Biomolecular Screening, 13(10), 1007-1013 (2008)
Development and validation of a method for the determination of EDTA in non-alcoholic drinks by HPLC.
J. Food Compos. Anal., 20(3), 248-251 (2007)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)