等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 194 °C)
化驗
98.0-102% (RT)
形狀
crystals or chunks
品質
crystallized
雜質
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.002% free chlorine (Cl)
≤0.01% phosphorous compounds (as PO4)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 合成2-取代的4(3H)-喹唑啉酮(产率= 77-93%)。
- 将1,4-二氢吡啶(1,4-DHP)氧化成相应的吡啶。
- 将4-异丙基-1,4-DHP氧化成脱烷基化吡啶。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1