文件
412236
Sigma-Aldrich
辛烷
reagent grade, 98%
同義詞:
正辛烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6CH3
CAS號碼:
分子量::
114.23
Beilstein:
1696875
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
11 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
428 °F
expl. lim.
6.5 %
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
辛烷是一种脂肪烃,广泛用作油漆、粘合剂和液体复印机的溶剂。
應用
辛烷可作为溶剂用于:
  • 糠醛的选择性加氢反应。
  • 芳香族噻吩无金属氧化成砜。
  • Ni-催化醇的 β-烷基化。
  • 酶催化的未共轭末端烯烃的环氧化。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
A comprehensive detailed chemical kinetic reaction mechanism for combustion of n-alkane hydrocarbons from n-octane to n-hexadecane.
Westbrook CK, et al.
Combustion and Flame, 156(1), 181-199 (2009)
Adsorption equilibrium and kinetics of dibenzothiophene from n-octane on bamboo charcoal.
Zhao D, et al.
Applied Surface Science, 254(10), 3242-3247 (2008)
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt
Heat capacities and densities of liquid n-octane, n-nonane, n-decane, and n-hexadecane at temperatures from 318.15 K to 373.15 K and at pressures up to 10 MPa.
Banipal TS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 23(10), 923-931 (1991)