Merck
全部照片(3)
文件
402893
Sigma-Aldrich
1-丙醇
ACS reagent, ≥99.5%
同義詞:
丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
60.10
Beilstein:
1098242
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.05
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
雜質
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
pH值
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
溶解度
H2O: passes test
water: soluble
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1-丙醇是一种伯醇,可以通过氧化脂肪烃产生。它被广泛用作制药、化工、食品工业中的有机溶剂。
應用
1-丙醇可以作为溶剂用于:
  • 酶催化芳香醛和硝基烷合成 β-硝基醇的亨利反应。
  • Pd-催化芳基卤代物和芳基硼酸合成联苯化合物的Suzuki-Miyaura交叉偶联反应。
  • 腈类和胺交叉偶联生成仲亚胺的反应。
  • 通过溶液-凝胶法合成ZnO薄膜。
  • 从废聚合物材料中提取溴化阻燃剂。
  • 合成聚苯胺、磁性纳米颗粒的反应。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Exploration of the morphological transition phenomenon of polyaniline from microspheres to nanotubes in acid-free aqueous 1-propanol solution in a single polymerization process.
Huang YF and Lin CW.
Polymer International, 59(9), 1226-1232 (2010)
Growth of thin rubrene single crystals from 1-propanol solvent.
Matsukawa T, et al.
Journal of Crystal Growth, 312(2), 310-313 (2010)
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion
Vibrational spectra of liquid 1-propanol.
Michniewicz N, et al.
Journal of Molecular Structure, 887(1), 180-186 (2008)
Highly c-axis oriented ZnO thin film using 1-propanol as solvent in sol-gel synthesis.
Popa M, et al.
Materials Letters, 92, 267-270 (2013)