Merck
全部照片(3)
重要文件
310093
Sigma-Aldrich
氢氧化镁
reagent grade, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Mg(OH)2
CAS號碼:
分子量::
58.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
pH值
9.5-10.5
mp
350 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氢氧化镁是一种低腐蚀性无机化合物,在塑料工业中广泛用作无酸无卤的阻燃剂和抑烟剂。它是一种氧化镁中间体,可用于耐火材料、水和废水处理、燃气脱硫、纸浆和造纸工业,也可作为肥料添加剂
應用
氢氧化镁可用作:
  • 制备红麻纤维增强聚合物复合材料的填料
  • 琥珀酸生产中的 pH 调节剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Flame retardant effects of magnesium hydroxide.
Rothon RN and Hornsby PR.
Polymer Degradation and Stability, 54(2), 383-385 (1996)
Kinetics of magnesium hydroxide precipitation from sea bittern
Alamdari A, et al.
Chemical Engineering and Processing, 47, 215-221 (2008)
Oil palm empty fruit bunches a promising substrate for succinic acid production via simultaneous saccharification and fermentation
Akhtar J, et al.
Renewable Energy, 114, 917-923 (2017)
Flame retardant and mechanical properties of natural fibre-PP composites containing magnesium hydroxide.
Sain M, et al.
Polymer Degradation and Stability, 83(2), 363-367 (2004)
Synthesis of magnesium hydroxide and its calcinates by a precipitation method with the use of magnesium sulfate and poly (ethylene glycols).
Pilarska A, et al.
Powder Technology, 235, 148-157 (2013)