文件
227668
Sigma-Aldrich
碱式碳酸镁 水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4Mg4O12 · H2MgO2 · xH2O
分子量::
395.58 (anhydrous basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
化驗
99%
形狀
powder
SMILES 字串
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
The origin of the exothermic peak in the thermal decomposition of basic magnesium carbonate.
Khan N, et al.
Thermochimica Acta, 367, 321-333 (2001)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(3), 175-183 (2001)