重要文件
109827
Sigma-Aldrich
2-丙醇
≥99.5%, Laboratory Reagent grade
同義詞:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOH
CAS號碼:
分子量::
60.10
Beilstein:
635639
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級:
Laboratory Reagent
化驗:
≥99.5%
bp:
82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品名稱
2-丙醇, Laboratory Reagent, ≥99.5%
等級
Laboratory Reagent
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
雜質
≤0.2% water
蒸發殘留物
≤0.003%
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-丙醇是仲醇。经测试,它可以替代各种燃料电池中使用的燃料。溶解在 2-丙醇中的氧化铜粉末已用于激光烧蚀辅助下的铜胶体合成。2-丙醇与 Zn(NO3)2 的悬浮液已用于制备涂覆有均匀厚度的 P25-TiO2 涂层的二氧化钛涂层不锈钢(P25-TiO2/SS)光阳极。该光阳极已用于电化学光催化(ECPC)降解过程。
應用
2-丙二醇(异丙醇,异丙醇)可用在乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)和苯乙烯/二乙烯基苯的 PolyHIPE(聚合的高内相乳液整料)的合成过程中进行洗涤。
greener alternative product
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Polymerized high internal phase emulsion monoliths for the chromatographic separation of engineered nanoparticles.
Hughes JM, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(1) (2015)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older