文件
06103
Sigma-Aldrich
氢氧化钾
technical, ≥85%, powder
同義詞:
苛性钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KOH
CAS號碼:
分子量::
56.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
等級
technical
化驗
≥85%
形狀
powder
雜質
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% K2CO3
pH值
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氢氧化钾是一种无机化合物,化学式为 KOH。它是一种强碱,通常被称为苛性钾。苛性钾主要用于制造钾盐、酸碱滴定和有机合成。此外,KOH 还可用作一些燃料电池和碱性电池的电解质。氢氧化钾容易与酸反应。它用于各种反应,如亲核反应、加成反应和碱性水解反应。此外,它还被用作醛型反应的催化剂。
應用
氢氧化钾可用于:
  • 制备经 KOH 处理的粉状活性炭,作为化学气相沉积(CVD)法合成碳纳米管(CNT)的催化剂。
  • 作为尿素分子内 N-芳基化中的碱,以形成苯并咪唑-2-酮。
  • 作为催化剂,通过一锅、三组分(Meldrum 酸、芳基醛和 5,7-二羟基苯并吡酮衍生物)反应合成烷内酯类化合物(10-芳基取代-9,10-二氢吡喃[2,3-h]苯并吡酮-8-酮)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yuewang Huang et al.
Optics express, 23(5), 6780-6786 (2015-04-04)
We demonstrate a novel technique to fabricate sub-micron silicon nitride waveguides using conventional contact lithography with MEMS-grade photomasks. Potassium hydroxide anisotropic etching of silicon facilitates line reduction and roughness smoothing and is key to the technique. The fabricated waveguides is
Aldol condensation in gaseous phase by zeolite catalysts.
Wierzchowski PT and Zatorski LW.
Catalysis Letters, 9(5-6), 411-414 (1991)
Rokas Drevinskas et al.
Optics express, 23(2), 1428-1437 (2015-04-04)
Surface texturing is demonstrated by the combination of wet etching and ultrafast laser nanostructuring of silica glass. Using potassium hydroxide (KOH) at room temperature as an etchant of laser modified glass, we show the polarization dependent linear increase in retardance
Kinetics of palm oil transesterification in a batch reactor.
Darnoko D and Cheryan M.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(12), 1263-1267 (2000)
Ji-Tai Li et al.
Ultrasonics sonochemistry, 9(5), 237-239 (2002-10-10)
Claisen-Schmidt condensation of acetophenone with aromatic aldehydes catalyzed by pulverized KOH and KF-Al2O3 results chalcones in 52-97% and 83-98% yields respectively in alcoholic solvent under ultrasound irradiation.