材料
Suprasil® quartz
描述
3 windows
製造商/商標名
Hellma 105.250-QS
Hellma
參數
200-2500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
15 mm
小室體積
100 μL
路徑長度
10x2 mm
檢測方法
fluorometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.