重要文件
Z800864
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
材料
Suprasil® quartz
描述
4 windows
製造商/商標名
Hellma 117.200F-QS
參數
200-2500 nm spectral range
高度 × 寬度 × 直徑
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3500 μL
路徑長度
10x10 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
macro, semi-micro, for anaerobic applications
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)