材料
optical glass
製造商/商標名
Hellma (692.091-OG)
參數
360-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 直徑
25 mm × 34 mm
小室體積
12000 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
cylindrical cells, without lids
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH