重要文件
W562125
Sigma-Aldrich
10-十一烯-1-醇
≥98%, stabilized, FG
同義詞:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, 十一烯醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS號碼:
分子量::
170.29
Beilstein:
1753225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
02.125
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
包含
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
香料過敏原
no known allergens
感官的
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
SMILES 字串
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI 密鑰
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)