等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
分子量
1,960 g/mol by calculation
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
轉變溫度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
溶解度
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,符合绿色化学“降解设计”的第10th原则。
本品为含41个环氧乙烷(EO)单位的仲醇乙氧基化物的70%水溶液。
本品为含41个环氧乙烷(EO)单位的仲醇乙氧基化物的70%水溶液。
特點和優勢
- 乳液稳定剂
- 提供冻融&离子稳定性
- 电解质溶解度
- 良好的处理属性
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3