SMB00963
Desethylchloroquine
≥95% (HPLC)
同義詞:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, 4-[[1-Methyl-4-((ethylamino)butyl]amino)]-7-chloroquinoline, 7-Chloro-4-(4-N-ethylamino-1-methylbutylamino)quinoline, N-Desethyl chloroquine, N-Desethylchloroquine, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Monodeethylchloroquine, Monodesethylchloroquine
About This Item
推薦產品
生物源
synthetic
品質等級
等級
research grade
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder or crystals
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)