重要文件
SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
conical bottom
natural
polypropylene
包裝
pkg of 10 × 1000 ea
高度
31.6 mm
容量
0.5 mL
直徑
7.7 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)