certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1601770
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
包裝
pkg of 20 mL
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F
閃點(°C)
-21.2 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)