重要文件
PHR3699
毛蕊花苷
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
同義詞:
类叶升麻苷, 麦角甾苷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H36O15
CAS號碼:
分子量::
624.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1711455
API 家族
verbascoside
包裝
pkg of 40MG
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI 密鑰
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
苯乙醇苷。抗氧化和抗增殖。
其他說明
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)