PHR2534
Norethindrone acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-acetate, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone 17-acetate, 19-Norethisterone acetate
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. N1225000
traceable to USP 1470004
API 家族
norethindrone
形狀
solid
包裝
pkg of 200 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3