certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
camphor
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
491 °F
包裝
pkg of 100 mg
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)