文件
PHR1698
Supelco
纽甜
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
纽甜 一水合物, N-[N-(3,3-二甲基丁基)-L-α-天冬氨酰]-L-苯丙氨酸1-甲酯 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30N2O5 · H2O
CAS號碼:
分子量::
396.48
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. 1460204
API 家族
neotame
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。纽甜是一种水溶性、无热量、高强度甜味剂,可用于食品和饮料。其结构类似于阿斯巴甜。它的甜味效力比蔗糖高约 700-13000 倍,比阿斯巴甜高 30-60 倍。它是最甜的人造甜味剂之一。
應用
纽甜可用作药物参考标准品,用于通过液相色谱(LC)技术测定药物制剂中的分析物。它也可以用作咀嚼片中的非营养性甜味剂,并且随后的分析物测定可以使用高效液相色谱法(HPLC)进行。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC3263。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009)
Neotame
USP42-NF37
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(3), 5841-5841 (2017)
Formulation and evaluation of sugar free sucralfate chewable tablets
World Journal of Pharmaceutical Research (2017)