文件
PHR1667
Supelco
叔戊醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
2-甲基-2-丁醇, tert-Amyl alcohol, 叔戊醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS號碼:
分子量::
88.15
Beilstein:
1361351
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
819 °F
expl. lim.
9 %
包裝
pkg of 3 × 1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
叔戊醇是戊醇的异构形式。它作为有机溶剂广泛应用于有机合成和生物转化等领域。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA6003。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
68.9 °F - closed cup
閃點(°C)
20.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)