文件
PHR1546
Supelco
氯化乙酰胆碱
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
氯化乙酰胆碱, ACh
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS號碼:
分子量::
181.66
Beilstein:
3571875
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
API 家族
acetylcholine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
146-150 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... CHRM3(1131)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氯化乙酰胆碱是一种稳定的胆碱能激动剂,具有毒蕈碱和烟碱作用。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
氯化乙酰胆碱可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱/电喷雾电离质谱测定药物制剂中的分析物。
生化/生理作用
氯化乙酰胆碱,20mg/kg体重注射,减少小鼠实验性诱发脓毒病的死亡和血浆促炎细胞因子。类胆碱能抗-炎症机制可能通过乙酰胆碱和 α7n单核细胞,巨噬细胞和中性粒细胞上的胆红素受体互作接待,降低了促炎细胞活素,比如 TNF-α,IL-1β,和IL-6。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 170254生产和认证的。关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAB0912。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Detection of choline and acetylcholine in a pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry
Dunphy R and Burinsky DJ
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(5), 905-915 (2003)
Diarrhoea of famine and malnutrition: investigations using a rat model. 1. Jejunal hypersecretion induced by starvation.
Young A, et al.
Gut, 31(1), 43-53 (1990)
Determination of acetylcholine and choline in perchlorate extracts of brain tissue using liquid chromatography-electrochemistry with an immobilized-enzyme reactor.
Fujimori K, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 414, 167-173 (1987)
Xueying Du et al.
Fish & shellfish immunology, 102, 152-160 (2020-04-23)
Though immunomodulation via cholinergic neurotransmitter acetylcholine (ACh), an important part of neuroendocrine-immune (NEI) regulatory network, has been well established in vertebrate species, the mechanisms remain poorly understood in invertebrates. In the present study, the immunomodulatory effect of ACh on haemocyte