化驗
≥95%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
122-123 °C
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)