重要文件
GXAR27075FC2E
Supelco
Conikal Nebulizer
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
品質
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
製造商/商標名
(AR27-075-FC2E)
相容性
Spectro/Ametek EOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Spectro/Ametek SOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Includes EZT-075 EzyFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 0.75 L/min
  • Suggested Sample Uptake 2 mL/min
法律資訊
Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)