重要文件
ERMBB445
猪肉脂肪 (PCB)
ERM®, certified reference material, low level
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
ERMBB445
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)