文件
CLNSED2
Supelco
清洁沉积物#2
pkg of 100 g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 g
製造商/商標名
RTC CLNSED-2-100
基質
soil
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
其他說明
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)