agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
依据 90/496/EC 指令,该物质归于贴有"无乙醇"或"乙醇萃取"和"低醇"标签的饮料。
乙醇 0.505 ± 0.06% 乙醇 v/v
乙醇 0.505 ± 0.06% 乙醇 v/v
包裝
采用棕色玻璃安瓿包装,用氮气充满,含 10mL 样品。
分析報告
For more information please see:
BCR651
BCR651
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3