agency
BCR®
形狀
disc
製造商/商標名
JRC
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
BCR357
BCR357
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3