文件
BCR354
ZnAl4(微量元素)
BCR®, certified reference material, disc
同義詞:
铝-锌合金
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
disc
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
格式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
BCR354
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)