Key Documents
BCR267
茚并[1,2,3-cd]荧蒽
BCR®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H12
CAS號碼:
分子量::
276.33
Beilstein:
1970675
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
InChI 密鑰
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR267
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)