重要文件
B7181
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid
solid
同義詞:
(+)-Biotin-ε-aminocaproic acid, 6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H27N3O4S
CAS號碼:
分子量::
357.47
Beilstein:
706392
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solid
溶解度
DMF: soluble (pH>6)
SMILES 字串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Biotinylation reagent
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)