重要文件
B2001
Supelco
7-苄氧色胺
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H18N2O
CAS號碼:
分子量::
266.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
tan
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)