Key Documents
A2931
Sigma-Aldrich
碱蓝 6B
同義詞:
酸性蓝 19
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H31N3O4S
CAS號碼:
分子量::
613.72
顏色索引編號:
42750
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ≥80%
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI 密鑰
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)