文件
93672
Supelco
麦芽五糖
analytical standard
同義詞:
Maltopentose
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H52O26
CAS號碼:
分子量::
828.72
Beilstein:
79498
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
光學活性
[α]/D 170.0 to 190.0, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI 密鑰
FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)