等級
for microscopy
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.4%
顏色
blue to very dark blue
密度
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 它常用于各种细胞类型的活性测试,包括冷冻精子和接触杀真菌药物的主动脉肌细胞等。
- 在Van Gieson过程中作为胶原蛋白染色剂
- 染色淀粉样蛋白,台盼蓝可作为Puchtler-Bennhold染色法中刚果红的蓝色替代染剂。
- 用作胚胎学中细胞群的荧光示踪剂
- 用作肿瘤启动子调节溶酶体膜的渗透性
生化/生理作用
外觀
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
條款
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.