文件
93045
Sigma-Aldrich
氟三苯硅烷
purum, ≥97.0% (GC)
同義詞:
三苯基氟硅, 三苯甲基氟硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)3SiF
CAS號碼:
分子量::
278.40
Beilstein:
2941368
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
purum
化驗
≥97.0% (GC)
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)