文件
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂-环十五烷
purum, ≥95.0% (GC)
同義詞:
Kryptofix® 21
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H22N2O3
CAS號碼:
分子量::
218.29
Beilstein:
607391
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
等級
purum
化驗
≥95.0% (GC)
mp
~80 °C
88-91 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
合成二取代衍生物
法律資訊
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)