文件
92784
Sigma-Aldrich
1-三甲基硅基-1-戊炔
purum, ≥98.0% (GC)
同義詞:
1-戊炔-1-基三甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
140.30
Beilstein:
1744218
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
bp
135 °C (lit.)
密度
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
1-戊炔的多功能衍生物;与缩醛发生 SnCl4 和 ZnCl2 催化偶联反应;与烯丙基锌化合物反应生成环戊烯
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)