文件
91882
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate disodium salt
for fluorescence, ≥90% (HPCE)
同義詞:
Disodium 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H4F3Na2O6P
分子量::
354.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
化驗
≥90% (HPCE)
溶解度
DMSO: soluble
H2O: soluble
螢光
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
應用
suitable as fluorogenic substrate for alkaline phosphatase
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)