文件
91664
Supelco
三(十二烷基)甲基硝酸铵
Selectophore, ≥99.0%
同義詞:
甲基三(十二烷基)硝酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)11]3N(NO3)CH3
CAS號碼:
分子量::
599.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥99.0% (T)
≥99.0%
形狀
powder
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.NO3/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;2-1(3)4/h5-37H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
AMIVMTKBZPOVKF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三十二烷基甲基硝酸铵(TDMAN)是一种硝酸根离子载体,对硝酸根离子的选择性高于对氯离子的选择性。
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
應用
精选应用实例
TDMAN用于制备液体离子选择电极膜,用于库仑法分析淡水样品中的硝酸盐。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
用于溶剂聚合电极的高亲脂性电活性组分(硝酸根离子交换);用于离子选择性场效应晶体管中;通过离子选择性电极测定水、土壤提取物和农作物中的硝酸根
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta III, 1-1 (1984)
Thin layer coulometric determination of nitrate in fresh waters.
Sohail M
Analytica Chimica Acta, 744, 39-44 (2012)
S. Wakida et al.
Bunseki Kogaku, 38, 510-510 (1989)
V. Kratochvil
Ceskoslovenska Hygiena, 31, 355-355 (1986)
Hemin Wang et al.
Analytica chimica acta, 1129, 136-142 (2020-09-07)
Traditional potentiometric NO3--selective electrodes suffer from a fundamental limitation of the Nernst slope (59.1 mV/dec at 25 °C) due to the relationship between the potential and the logarithmic of ionic activity. Herein, a coulometric signal readout is proposed instead of the